Learn More
Cole-Parmer™ Marqueurs de laboratoire Cole-Parmer™
Écrivez sur une variété de surfaces avec ces marqueurs de laboratoire polyvalents. Les marqueurs de laboratoire Cole-Parmer™ marquent définitivement le plastique ; marquent avec possibilité de laver le verre, le métal ou la porcelaine. Les marqueurs ne déteindront pas ni ne couleront lors d'un contact avec de l’eau ou de l’alcool.
Marque: Cole-Parmer™ 09964-20
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Pointe en fibre fine
- Encre à séchage rapide
- Écrit sur des surfaces froides et humides
- Disponibles en quatre couleurs différentes
Spécification
Rouge | |
Pour le verre, la porcelaine ou les surfaces métalliques | |
10/boîte |