Learn More
Cole-Parmer™ Marqueurs de laboratoire Cole-Parmer™
Écrivez sur une variété de surfaces avec ces marqueurs de laboratoire polyvalents. Les marqueurs de laboratoire Cole-Parmer™ marquent définitivement le plastique ; marquent avec possibilité de laver le verre, le métal ou la porcelaine. Les marqueurs ne déteindront pas ni ne couleront lors d'un contact avec de l’eau ou de l’alcool.
55.80€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le verre, la porcelaine ou les surfaces métalliques |
---|---|
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700239
|
Cole-Parmer™
09964-10 |
Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11710239
|
Cole-Parmer™
09964-20 |
Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pointe en fibre fine
- Encre à séchage rapide
- Écrit sur des surfaces froides et humides
- Disponibles en quatre couleurs différentes
Spécification
Pour le verre, la porcelaine ou les surfaces métalliques | |
10/boîte |