Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants souples en PVC Finedex™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gant en PVC bleu.
- Intérieur floqué en coton.
- Finition à motifs en losange pour saisir des objets secs et humides.
- Flexibilité et dextérité exceptionnelles.
- Conçus pour une manipulation polyvalente et répétitive dans une atmosphère huileuse.
- Faible résistance aux cétones, aux hydrocarbures aromatiques et halogènes.
- Manchette longue pour protéger l’avant-bras.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques intermédiaires CE de CATÉGORIE II, normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-03, risques chimiques et contre les micro-organismes EN 374-2003, EPI CE de catégorie 3, numéro de certificat CE 0075/797/162/01/09/0051, numéro d’attestation CE 0075/797/162/01/09/0051 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Couleur | Bleu |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Matériau | PVC, Coton |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | de 0,5 à 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Industries du bâtiment, de la construction, de la restauration, des produits chimiques, de la pêche, de l’alimentation, du nettoyage industriel, du laboratoire, médicale, pharmaceutique, de l’imprimerie, de la construction navale et du traitement de l’eau. |
| Matériau de revêtement | Floc de coton |
| Afficher plus |