Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Finnpipette™
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
421.00€ - 758.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur analogique pour flacons |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage individuel avec numéro de série |
Canaux | 1 |
Code produit | Marque | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11448409
|
Thermo Scientific™
4421120 |
2 pi | Plage: 0,2 1,0 ml , ± 6.0µL |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12811171
|
Thermo Scientific™
4421130 |
4 pi | Plage: 0,4 2,0 ml , ± 12.0µL |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11468409
|
Thermo Scientific™
4421140 |
10 pi | Portée: 1 à 5 ml , ± 30.0µL |
447.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11478409
|
Thermo Scientific™
4421150 |
20 pi | Plage: 2 - 10 ml , ± 60.0µL |
545.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11488409
|
Thermo Scientific™
4421160 |
60 pi | Plage: 5 30 ml , ± 180µL |
601.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12326532
|
Thermo Scientific™
4421170 |
120 pi | Portée: 10 - 60mL , ± 360µL |
758.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Caractéristiques :
- Excellente résistance thermique et chimique
- Entièrement autoclavable†
- Système de verrouillage précis du volume sélectionné
- Bouchon à l’extrémité du tuyau de distribution pour éviter les gouttes
- Conception ergonomique prévenant la fatigue
- Tuyau fileté empêchant la formation de bulles d’air pendant l’aspiration
Remarque :
Les restrictions d’usage incluent les liquides hydrofluoriques, les liquides qui attaquent les suspensions Halar, FEP ou Hastelloy en raison des particules solides qui pourraient bloquer les valves.
Specifications
Distributeur analogique pour flacons | |
Certificat d’étalonnage individuel avec numéro de série | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque :
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.