Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume fixe Finnpipette™ F1
Description
Protégez les échantillons contre la contamination grâce aux pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, dotées d’un repose-doigt orientable, d’une surface antimicrobienne et d’un piston Super blow-out pour les volumes de 50 μl et moins. La pipette à volume fixe Finnpipette F1 permet un pipetage régulier, sans à-coups, et comporte un éjecteur de cônes à commande assistée breveté pour un confort maximal. La surface antimicrobienne permet de garder la pipette propre sans utiliser d’autres liquides de décontamination de surface. Toute la pipette est résistante aux UV, aux réactifs et à l’humidité.
- Surface anti-microbienne : Des ions d'argent (Ag) inhibent le développement des bactéries, microbes et champignons. Repose-doigt orientable : sur 120° pour une position de pipetage optimale Pipetage léger et sans à-coups : meilleurs résultats sur des périodes prolongées. Piston 'Super Blow-Out' équipant les pipettes inférieures à 50μl : garantit la distribution des petits volumes. Éjecteur de cônes à commande assistée breveté : réduit les forces nécessaires à l'éjection des cônes.
Spécification
Spécification
Précision | + / -4 %, 4% |
Description | Volume F1 fixe Single Channel |
À utiliser avec | FinnTip™ Flex 10, 10, 20 Micro, 50 Micro |
Modèle | F1 |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à volume fixe |
Volume (métrique) | 1 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.