Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour pipette Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 9400230
64.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21920" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 8.04000kg
Description
Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
Caractéristiques :
- Une surface lisse et uniforme minimise les effets de rétention des liquides
- Plage de volumes de 0,2μl à 10 ml
- En version stérile ou non stérile
- Options de conditionnements disponibles : portoirs, sachets, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
- Portoirs avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
- Le code couleur s’applique uniquement aux portoirs et systèmes de recharge
Remarque :
Fabriqués conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certifiés CE/IVD).
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Spécification
Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune | |
Sans filtre | |
Jaune | |
2 po | |
En vrac | |
1000 pointes | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Qualité certifiée |
250 μl | |
Non stérile | |
Finntip 250 universel | |
5.2 cm | |
Adaptation universelle | |
Jaune | |
FinnTip™ |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.