missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIP1L1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18168039 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18168039 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18168039 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10074588

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FIP1L1 Polyclonal specifically detects FIP1L1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FIP1L1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formule Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène NP_112179.2
Alias de gène DKFZp586K0717, EC 1.1.1.86, EC 4.2.1.33, Factor interacting with PAP, FIP1, FIP1 like 1 (S. cerevisiae), FIP1-like 1 protein, FLJ33619, hFip1, pre-mRNA 3'-end-processing factor FIP1, Rearranged in hypereosinophilia, Rhe
Symboles de gène(s) FIP1L1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human factor interacting with PAP using the numbering given in entry NP_112179.2 (GeneID 81608).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81608
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.