missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FIR Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ PA5104510

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 16610965

  • 493.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Antibody detects endogenous levels of total FIR.

FARP2 (FERM, RhoGEF and pleckstrin domain-containing protein 2), also known as PLEKHC3 or FERM domain including RhoGEF (FIR), is a 1,545 amino acid protein that contains one FERM domain, one DH domain and two PH domains. It exists as two alternatively spliced isoforms that are abundantly expressed in brain, lung, and testis as well as in embryonic hippocampal and cortical neurons. FARP2 functions as a Rho-guanine nucleotide exchange factor that activates RAC1 and is thought to regulate neurite remodeling of embryonic neurons. Sema3A binding to neuropilin-1 induces the dissociation of FARP2 from plexin-A1, thereby activating FARP2's Rac GEF activity which is critical for repulsion of outgrowing axons and suppression of neuronal adhesion. Downregulation of the FARP2 gene has been implicated in autism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

FIR
Polyclonal
Unconjugated
FARP2
AI465173; BC009153; D030026M03Rik; Farp2; FERM domain including RhoGEF; FERM domain-including RhoGEF; FERM, ARH/RhoGEF and pleckstrin domain protein 2; FERM, ARHGEF and pleckstrin domain-containing protein 2; FERM, RhoGEF and pleckstrin domain protein 2; FERM, RhoGEF and pleckstrin domain-containing protein 2; FGD1-related Cdc42-GEF; Fir; FRG; Kiaa0793; mKIAA0793; PH domain-containing family C member 3; pleckstrin homology domain-containing family C member 3; PLEKHC3
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
227377, 9855
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O94887, Q91VS8
FARP2
A synthesized peptide derived from human FARP2(Accession O94887), corresponding to amino acid residues S344-L394.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis