Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur Econo Traceable™, thermomètre Econo Traceable
Thermomètre pour réfrigérateur économique avec affichage facile
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Code produit. 11812592
  • 50.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Longue durée de vie, pile à l’oxyde d’argent 1,5 V
Description
Description
Les thermomètres Fisher Scientific™ Econo Traceable pour réfrigérateur sont parfaits pour surveiller la température dans les réserves, laboratoires, bureaux, hottes et armoires. Avec affichage facile.
  • Plage de températures commutables °F/°C
  • La ventouse à maintien continu™ permet un placement sécurisé n’importe où à l’intérieur du réfrigérateur ; également fournie avec des attaches Velcro™
  • L’affichage se met à jour toutes les 30 secondes ; permet de capturer la lecture sans aucun effet de la porte ouverte du réfrigérateur
  • Affichage facile, la hauteur des chiffres de l’écran LCD est de 0,5 po
  • La précision est de ±1°C dans la plage de 0 à 25°C et de ± 1,5°C hors plage ; résolution de 0,1°
Informations sur la commande
Dimensions : 1 x 2,5 x 0,37 po (2,5 x 6,4 x 1,1 cm); Poids : 14,17g (0,5 oz)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
DNV, ISO 17025, A2LA
Surveillance de la température dans les réserves, laboratoires, bureaux, hottes et armoires
6,4cm
10 mm
0,5 oz.
1 po
0,39 in
55°C
- 10°C
-9,9°C à +55°C
Numérique LCD
0,39 x 1 x 2,5 po (1 x 2,5 x 6,4cm)
2,5 in
Pile à l’oxyde d’argent 1,5 V
0,1°C
10 g
Thermomètre Traceable économique
131°F
14,2°F
14,2°F à 131°F
±1°C
2,5 cm