Learn More
Fisherbrand™ Sondes, usage général
Sondes à utiliser avec le thermomètre Traceable Fisherbrand.
64.95€ - 107.00€
Spécification
Matériau | Acier inox |
---|---|
Température max. (métrique) | 150°C |
À utiliser avec (équipement) | Thermomètre numérique |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11789695
|
Fisherbrand™
|
8,5 in | 5 pieds | 216 mm | 1500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11719705
|
Fisherbrand™
|
5,51 in | 59,8 in | 140 mm | 1370 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Sondes de rechange
- En acier inox
- Sondes de rechange
- En acier inox
Spécification
Acier inox | |
150°C | |
Thermomètre numérique |