Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur Traceable™ haute précision
Le thermomètre pour réfrigérateur peut surveiller deux zones différentes simultanément. Permet de surveiller les températures dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs.
159.00€ - 202.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diamètre (métrique) de la sonde | 4.57 mm |
À utiliser avec (application) | Surveillance de la température dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs |
Longueur (impériale) du câble | 120 in |
Longueur (impériale) de sonde | 0,7 in |
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11715853
|
Fisherbrand™
|
1 sonde flacon |
189.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11725853
|
Fisherbrand™
|
Deux sondes flacons |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11735853
|
Fisherbrand™
|
2 sondes standards |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le thermomètre pour réfrigérateur peut surveiller deux zones différentes simultanément. Permet de surveiller les températures dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs. Le thermomètre pour réfrigérateur Fisher Scientific™ Traceable™ haute précision possède une alarme qui fournit deux LED visuels et deux alertes audio et affiche l’heure et la date exactes des alarmes du double thermomètre.
- Triple affichage indiquant les températures minimale, maximale et réelle
- Mesure min / max surveillée pour n’importe quelle période ; affiche l’heure et la date exactes lorsque la température minimale et maximale s’est produite
- Programmable par incréments de 0,01°
- Les signaux d’alarme sont continuellement émis même si la température revient à la plage de non-alarme
- Le micro-câble de 10 pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
- Plage de températures : -50 à +70°C (-58 à +158°F)
- Résolution : 0,01°, précision : ±0,3°°C
- Affiche l’heure / la date exacte lorsque la lecture min / max s’est produite et l’heure / la date lorsque l’alarme s’est déclenchée
- L’alarme à deux canaux est programmable par incréments de 0,1° et retentit en continu lorsque la température dépasse / tombe en dessous des points de consigne
- Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques résistant aux chocs est de 2,75 × 4,25 × 0,75 po
- Poids : 5 oz. (141,74g)
Informations sur la commande
Disponible avec sonde flacon ou sonde standard. Sonde flacon scellée dans 1 flacon de dia. x 2,5 po avec du glycol non toxique. La sonde standard est résistante aux produits chimiques et étanche ; mesure 0,18 dia. x 0,75 po.
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Surveillance de la température dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs | |
0,7 in | |
304,8cm | |
Plastique ABS | |
5 oz | |
2,75 in | |
158°F | |
- 58°F | |
-58°F à +158°F | |
Refrigerators, Freezers | |
DEL |
4.57 mm | |
120 in | |
114 mm | |
1,9cm | |
0,01°C | |
140 g | |
4,5 in | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C to +70°C | |
±0,3°C | |
6,9 cm |