Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques de précision extrême conformes aux normes internationales Traceable™
Idéal pour mesurer les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standards, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées
127.97€ - 165.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9cm) |
À utiliser avec (application) | Mesure les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standards, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées |
Hauteur (métrique) | 1,9cm |
Comprend | Sonde en acier inox, boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, support, Velcro™, bandes magnétiques, montage mural, deux piles AA (permettant une surveillance continue et permanente pendant 1 an) |
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11749705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 0.00 | -2,00°C à +2,00°C | 28,4°F à 35,6°F |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11769705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 37.00 | 35°C à 39°C | 37,00°F |
127.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11759705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 25.00 | 23,00°C à 27,00°C | 73,4°F à 80,6°F |
127.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11779705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 0.00, 25.00, and 37.00 | -50°C à +70°C | -58,00 à 158,00°F |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Idéal pour mesurer les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standard, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées. Les thermomètres numériques de précision extrême conformes aux normes internationales Fisher Scientific™ Traceable™ disposent d’une sonde en acier inox imperméable qui montre un changement de température moindre dans les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides.
Les unités sont 0,00, 25,00, 37,00 ou une combinaison des trois en °F et °C.
- Fournit des mesures précises avec une pénétration de pointe de 0,33 po
- Enregistre l’heure / la date pour les mesures min / max et les alertes d’alarme min / max
- Affiche les températures minimale / maximale et actuelle
- Min / max surveille les mesures sur n’importe quelle période ; affiche l’heure / la date exacte de la température min / max
- L’alarme fournit deux LED visuels et deux alertes audio lorsque la température dépasse les points de consigne ; affiche l’heure / la date exacte des alarmes du thermomètre double
- Programmable par incréments de 0,1° ; signal d’alarme continu même si la température revient à la plage sans alarme
- Résolution : 0,01°
- Précision : ±0,05°C sous ±2°C de la norme
- Diamètre de la sonde : 0,30cm (0,12 in)
- Longueur de la tige : 15,87cm (6,25 in)
- Longueur hors tout : 9 po (22,86 cm)
- Câble : 5 pi. (1,5m)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme à la norme ITS-90, norme internationale de température.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Mesure les températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions standards, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées | |
Sonde en acier inox, boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques, support, Velcro™, bandes magnétiques, montage mural, deux piles AA (permettant une surveillance continue et permanente pendant 1 an) | |
107 mm | |
Plastique ABS | |
5 oz | |
2,75 in | |
Water Baths | |
LED |
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9cm) | |
1,9cm | |
6,25 in | |
15,9cm | |
0,01°C | |
140 g | |
4,25 in | |
AA (2) | |
6,9 cm |