Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour références de tampon de pH Traceable™
Formulation IUPAC.
Marque: Fisherbrand
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.47300kg
Description
Formulation IUPAC.
- Compatible avec tous les types d’instruments et d’électrodes
- Précision ±0,010 pH à 25 °C
Spécification
Étalons de tampon pH | |
7.0 | |
Solution tampon | |
Flacon | |
Produits certifiés |
Instruments et électrodes | |
16 oz (473 ml) | |
Précision à 25°C de ±0010 pH | |
Traçabilité NIST |