Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD 20 ml avec bouchon en PP
S’adapte à tous les compteurs courants
229.00€ - 503.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Film métallique/pulpe |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
Couleur | blanc |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12361599
|
Fisherbrand™
|
En vrac | 20 ml |
503.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12351599
|
Fisherbrand™
|
En vrac, bouchons fixés | 20 ml |
229.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12341599
|
Fisherbrand™
|
En vrac, bouchons séparés | 20 ml |
288.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
Bouchons en polypropylène blancs.
- Fournissent des comptages à faible fond et une excellente transmission de la lumière
- Résistent aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
- Les bouchons s’adaptent au filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 chacun. Également disponibles conditionnés en vrac avec des flacons et des bouchons dans des sachets en PE de 1000 chacun.
Spécification
Film métallique/pulpe | |
blanc | |
HDPE | |
Fournit des comptages à faible bruit de fond et une excellente transmission de la lumière, s’adapte à tous les compteurs courants | |
0,67 oz. | |
Feuille | |
61 mm | |
GPI 22-400 |
1,1 in | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in | |
20 ml | |
Bouchon à vis | |
Flacons à scintillation | |
Oui |