Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisherbrand Cryogenic Storage Labels use a special adhesive designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F).
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.18140kg
Code produit. 17897211
  • 14.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-12-2023
Spécification
Marron
Non stérile
0,37 in
Feuille d’étiquettes à points
1 000/rouleau
9,55 mm