Learn More
Fisherbrand™ Cuves à flux absorption rectangulaire en quartz
Choisir des cuves avec des parois en quartz pour la transformation de l’ultraviolet lointain à l’infrarouge
379.76€ - 431.64€
Spécification
Type | Compact Flow Cell |
---|---|
Wavelength Range | 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm |
Largeur (métrique) | 12.5 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15236073
|
Fisherbrand™
|
450 μl | 45 mm | 10 mm |
431.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15226063
|
Fisherbrand™
|
750 μL | 45 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Taille compacte
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm²
- Tubes d’entrée et de sortie fusionnés
- Avec deux parois transparentes et deux parois noires
- La gamme de longueur d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 190 et 2600 nm et 2850 et 3600 nm
Informations sur la commande
Sélectionnez les cellules dont la hauteur centrale correspond au centre de l’ouverture cellulaire avec la position centrale du faisceau lumineux dans votre spectrophotomètre, par exemple la hauteur centrale est de 8,5 mm pour les instruments Beckman™ ou Spectronic™, la hauteur centrale est de 15 mm pour les instruments Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ et Shimadzu™
Spécification
Compact Flow Cell | |
190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm | |
12.5 mm |