Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan
Fisherbrand Aluminum Dissecting Pan is a major tool used in dissection across the globe.
13.00€ - 22.00€
Spécification
Type de produit | Bac de dissection en aluminium |
---|---|
À utiliser avec (application) | Application générale de dissection |
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17199180
|
Fisherbrand™
|
Sans paraffine |
13.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13403746
|
Fisherbrand™
|
Paraffine |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan is a world renown dissection tool designed for all a variety of dissection experiments
- Major tool in dissection experiments
- Made to last and feature safe, smooth, rolled edges for lasting rigidity and durability
- Stack for compact storage
- Rustproof
- Available with or without black dissecting wax
- Used in the fields of education and research
- Made from ASTM™ standard aluminum
Informations sur la commande
Dimensions :11 x 7 x 1,5 po
Spécification
Bac de dissection en aluminium | |
Application générale de dissection | |
Aluminium | |
1 de chaque |