Learn More
Fisherbrand™ Surchaussure jetable
Les surchaussures en polypropylène filé-lié protègent contre la poussière, la saleté et certaines particules sèches
Marke: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.02
Additional Details : Poids : 1.80000kg
Beschreibung
Les surchaussures en polypropylène filé-lié protègent contre la poussière, la saleté et certaines particules sèches
- Usage unique
- Bleu
- Polypropylène
- Sans latex
- Sans semelle antidérapante
- Étanche
Spezifikation
Universelles | |
Oui | |
Oui | |
Sans bande de roulement antidérapante |
PP | |
Bleu | |
Standard |