Learn More
Bel-Art™ Bagues en plomb en forme de C pour flacons
S’adaptent parfaitement aux flacons avec tubulure latérale. Les anneaux en plomb en forme de C Bel Art pour flacons sont disponibles en quatre combinaisons de diamètre/poids.
Marque: Bel-Art™ F18308-1000
47.40 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.46436kg
Description
- Pas besoin de débrancher la tubulure
- Les anneaux en plomb sont recouverts d’un revêtement en vinyle Vikem pour protéger la verrerie
- Les anneaux sont suffisamment flexibles pour être écartés afin de s’adapter aux récipients plus larges
Spécification
Accessoires | |
Vert vif | |
Flacons 250 à 1000 ml | |
3,5 po | |
5,1 cm | |
450 g |
Non | |
Plomb | |
2 po | |
8.89 cm | |
1 lb |