Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons fixés, doublure de cône en PE Poly-Seal™
Avec revêtements de cône Poly-Seal en polyéthylène
Marque:  Fisherbrand™
85.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.23200kg
Code produit. 11553522
  • 130.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 18-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Description
Description
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
  • Flacons à usage général
  • Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
  • Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
  • Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Conformité aux normes ASTM™ type I, classe A et USP type I
Spécification
Spécification
A
Transparent
Verre borosilicaté
Oui
À usage général
Poly-Seal™
Phénolique
73 mm
Flacon
PEBD
21 mm
Non stérile
16 ml
2,1 dr.
16 ml
Bouchon à vis
ASTM, USP type I
18-400