Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.97000kg
Description
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Spécification
19 mL | |
Flint Glass | |
Specially annealed to reduce breakage along stress point | |
Tray | |
Non-sterile | |
KIM-KAP |
125 mm | |
Yes | |
None | |
250/Tray | |
16 mm | |
Disposable Culture Tube |