Learn More
Fisherbrand™ Cellules rectangulaires pour fluorescence : Micro cellules avec couvercles en PTFE, 3 parois transparentes
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
- Centre H : 8,5mm
Spécification
Micro cellule à fluorescence | |
45 μl | |
PTFE | |
Chaque,4 chaque/boîte. | |
200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges |
Centre H : 8,5mm | |
Quartz | |
3 mm | |
3 mm | |
45 mm | |
12,5mm | |
Rectangulaires |