Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour récipients gradués en PP
Pour récipients gradués en PP 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 et 14-955-106
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.77200kg
Description
Pour une utilisation avec les récipients d’échantillons Fisherbrand suivants :
- 14-955-101, -103 (4,5 oz)
- 14-955-104, -106 (8 oz)
Spécification
Couvercle | |
Stérile | |
Récipients gradués en PP |
Polyéthylène | |
Non autoclavable | |
500/paquet |