Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour récipients gradués en PP
Pour récipients gradués en PP 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 et 14-955-106
169.00€ - 175.44€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Récipients gradués en PP |
Nb par paquet | 500/paquet |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11924395
|
Fisherbrand™
|
Stérile |
169.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974385
|
Fisherbrand™
|
Non stérile |
175.44€
500 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Polyéthylène
- Ne peut pas être autoclavé
Spécification
Polyéthylène | |
Non autoclavable | |
Récipients gradués en PP | |
500/paquet |