Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception du rebord.
95.87€ - 391.31€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Type | Capsule d’évaporation |
Finition intérieure | Vitré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13479719
|
Fisherbrand™
|
35 mL | Procédés d’évaporation et calcination |
184.21€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13499719
|
Fisherbrand™
|
70 mL | Procédés d’évaporation et calcination |
175.49€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13489719
|
Fisherbrand™
|
80 mL | Applications d’évaporation |
187.48€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13409729
|
Fisherbrand™
|
120 mL | Procédés d’évaporation et calcination |
259.42€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13419729
|
Fisherbrand™
|
150 mL | Procédés d’évaporation et calcination |
95.87€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13439729
|
Fisherbrand™
|
250 mL | Applications d’évaporation |
124.26€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13429729
|
Fisherbrand™
|
1285 mL | Applications d’évaporation |
391.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Profond avec couvercle
- Fond rond
- Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception du rebord
- Haute résistance chimique
- Supporte des températures pouvant atteindre 1150°C (2102°F).
- Sans couvercle
Spécification
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Vitré |