Learn More
Fisherbrand™ Fioles à vide à parois épaisses réutilisables
Avec des parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Avec parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
- Échelle de capacité de tubulure latérale
- Conçu pour prendre 1 atmosphère de vide ou 29 po de mercure
- Les tailles de 25 à 1000 ml ont un connecteur de tuyau latéral conçu pour accueillir les tubulures flexibles de 5/16 po (0,3125) de dia. ext.
- Les tailles de 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. ext.
- Plage de températures : 840°F (450°C) max.
Compliance
- Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E1406, type II, classe I
Spécification
ASTM E1406, type II, classe I | |
0,78 cm | |
Verre borosilicaté | |
25 ml | |
16,3 cm | |
Oui | |
8,3 cm |
3,26 in | |
250 ml | |
50 à 250 ml | |
6,4 in | |
840deg;F max. | |
Classe I | |
6 |