Learn More
Fisherbrand™ Fioles à vide à parois épaisses réutilisables
Avec des parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
102.15€ - 482.46€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E1406, type II, classe I |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Plage de températures (impériale) | 840deg;F max. |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Hauteur (impériale) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Hauteur (impériale) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15456153
|
Fisherbrand™
|
2000 ml | 600 à 2000 ml | 11.8 in | 9 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15446153
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 300 à 1000 ml | 9,37 in | 8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15426153
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 50 à 250 ml | 6,4 in | 6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15102694
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 50 à 250 ml | 6,4 in | 6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11920507
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 50 à 250 ml | 6,4 in | 6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15436153
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 150 à 500 ml | 7,48 in | 7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15466153
|
Fisherbrand™
|
4 L | 1000 à 4000 ml | 14,96 in | 12 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Avec parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
- Échelle de capacité de tubulure latérale
- Conçu pour prendre 1 atmosphère de vide ou 29 po de mercure
- Les tailles de 25 à 500 ml sont dotées d’un connecteur de tuyau latéral conçu pour accueillir les tubulures flexibles de 5,16 po de dia. ext.
- Les tailles de 1000 ml et plus accueillent les tubulures de 3,8 po de dia. ext.
- Plage de températures : 840°F (450°C) max.
Compliance
- ASTM E 1406, type II, classe I
Spécification
ASTM E1406, type II, classe I | |
Verre borosilicaté | |
840deg;F max. | |
Oui |