Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat
Un moyen économique et efficace de collecter, contenir et transporter les échantillons
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 11.80000kg
Code produit. 13158167
  • 263.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
Prélevez, contenez et transportez les échantillons de manière économique et efficace
  • Stériles pour éviter la contamination des échantillons
Spécification
Spécification
24 oz
Transparent
3,50 mil
9 in
5,5 in
Fil plat
Polyéthylène
9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm)
22,9 cm
14 cm