Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Milieu de fixation (milieu A)
133.00€ - 874.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
---|---|
Type de produit | Milieu de fixation |
Type de réactif | Réactif de fixation |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10572625
|
Invitrogen™
GAS001S5 |
5 ml |
133.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10416103
|
Invitrogen™
GAS001S100 |
874.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu de fixation (milieu A) est un composant du kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™. Le kit de perméabilisation cellulaire est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre l’accès des anticorps aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
La formule du milieu de fixation a été spécialement conçue pour réduire la coloration en arrière-plan et permettre lʼajout simultané dʼanticorps marqués au fluorochrome pendant lʼétape de perméabilisation.
Fonctionnement
Les cellules sont incubées avec le milieu de fixation à température ambiante pendant 15 minutes, puis lavées. Les cellules peuvent ensuite être incubées avec un milieu de perméabilisation (milieu B) (réf. catalogue GAS002S100) et un anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont inclus dans le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™.
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Milieu de fixation | |
Réactif de fixation | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.