Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire fixe
Le rotor à angle fixe Hettich Lab Technology™ possède une traînée relativement faible pour une centrifugation haute vitesse et un angle oblique pour accélérer la sédimentation.
Marque: Hettich Lab Technology™ 1620A
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Utilisé principalement dans la plage de vitesses supérieure.
- Résistance relativement faible.
- L’angle oblique des tubes réduit la distance globale que les particules doivent parcourir, ce qui accélère la sédimentation.
Specifications
Rotor angulaire fixe | |
4 226 x g | |
120 mm | |
Universal 320, Rotofix 32 A | |
6 |
6 x 1,5 ml à 85 ml | |
6 000 tr/min | |
38 mm | |
35° |