Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire fixe
Le rotor à angle fixe Hettich Lab Technology™ possède une traînée relativement faible pour une centrifugation haute vitesse et un angle oblique pour accélérer la sédimentation.
495.00€ - 1015.00€
Code produit | Marque | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10191372
|
Hettich Lab Technology™
1613 |
12 x 1,1 ml à 15 ml | 4 146 x g | 6 000 tr/min |
495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10383670
|
Hettich Lab Technology™
1620A |
6 x 1,5 ml à 85 ml | 4 226 x g | 6 000 tr/min |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Utilisé principalement dans la plage de vitesses supérieure.
- Résistance relativement faible.
- L’angle oblique des tubes réduit la distance globale que les particules doivent parcourir, ce qui accélère la sédimentation.
Spécification
Rotor angulaire fixe |