missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIZZ1/RELM alpha Antibody (RM0313-9A39), HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18076078 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18076078 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18076078 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP212440H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

FIZZ1/RELM alpha Monoclonal specifically detects FIZZ1/RELM alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FIZZ1/RELM alpha
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone RM0313-9A39
Conjugué HRP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS with No Preservative
Alias de gène 1810019L16Rik, Fizz1, Fizz-1, HIMF, RELMa, RELMalpha, RELM-alpha, Retnla resistin like alpha, Xcp2
Symboles de gène(s) RETNLA
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse recombinant FIZZ1/RELM alpha
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57262
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.