Learn More
FKBP12 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18666652 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666652 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666652 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297584PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
FKBP12 Polyclonal specifically detects FKBP12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FKBP12
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène 12 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 1A, 12kDa, FK506-binding protein 1A, FKBP1, FKBP12C, FKBP12FKBP12-Exip3, FKBP-12T-cell, 12-kD, FKBP-1A, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A, PPIase FKBP1A, protein kinase C inhibitor 2, rotamase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP12 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, mTOR Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2280
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG