missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FKBP1A Mouse anti-Human, Clone: OTI3B3, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA500557S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FKBP1A Monoclonal antibody specifically detects FKBP1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| FKBP1A | |
| Monoclonal | |
| 0.8 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P62942 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2280 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3B3 | |
| Unconjugated | |
| FKBP1A | |
| 12 kDa FK506-binding protein; 12 kDa FKBP; calstabin 1; calstabin-1; EC 5.2.1.8; FK506 binding protein 1a; FK506 binding protein 1A, 12kDa; FK506 binding protein 2 (13 kDa); FK506 binding protein12; FK506-binding protein 1; FK506-binding protein 1 (12kD); FK506-binding protein 12; FK506-binding protein 1a; FK506-binding protein 1A (12kD); FK506-binding protein, T-cell, 12-kD; Fkbp; FKBP1; FKBP12; FKBP-12; FKBP12-Exip3; Fkbp1a; FKBP-1A; Fkbp2; Immunophilin FKBP12; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A; PKC12; PKCI2; PPIASE; PPIase FKBP1A; protein kinase C inhibitor 2; rotamase | |
| Full length human recombinant protein of human FKBP1A produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering