Learn More
Étalon de point d’éclair, COC ASTM D92 (valeur nominale : 262,0°C), Paragon Scientific™ Code produit.: 16090030
Étalon de point d’éclair, COC ASTM D92 (valeur nominale : 262,0°C), Paragon Scientific™
Code produit. 16090030
3 x 80 ml, 3 pièces
Click to view available options
Quantité:
3 x 80 ml
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 16090030
Marque: Paragon Scientific CRMUCOCHIGH
Il s’agit de matériaux de référence certifiés caractérisés par une étude multi-laboratoire spécifique à la méthode, conformément à la norme ASTM D92. Ces matériaux conviennent à la vérification des performances d’un instrument et/ou d’une procédure, comme spécifié dans cette norme.
  • Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D92.
  • Certifié selon ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS au moyen d’une méthode spécifique d’étude inter-laboratoire.
  • Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - À usage unique, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
  • Entièrement traçable selon les normes internationales.
  • Fournie avec FDS.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 3 x 80 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de point d’éclair, COC ASTM D92 (valeur nominale : 262,0°C), Paragon Scientific™ >