Learn More
Étalon de point d’éclair, COC ASTM D 92 (valeur nominale : 85°C
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
3 x 80 ml
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Matériau de référence certifié pour les vérifications annuelles conformément à la norme ASTM D92.
- Certifié selon ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS au moyen d’une méthode spécifique d’étude inter-laboratoire.
- Conditionnés dans des flacons de 3 x 80 ml - À usage unique, un flacon par test garantit l’absence de contamination / une perte volatile haut de gamme.
- Entièrement traçable selon les normes internationales.
- Fournie avec FDS.
- Emballage de sécurité inviolable.
- Durée de conservation de 12 mois.
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
Quantité | 3 x 80 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de point d’éclair, COC ASTM D 92 (valeur nominale : 85°C >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu