Learn More
BUCHI FlashPure Select Silica
Les cartouches FlashPure Select Silica sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice est idéale pour les composés polaires utilisant des solvants organiques.
223.00€ - 2175.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Silica |
Résolution | 16 to 24 μm |
Type de colonne | Silica |
À utiliser avec (application) | Difficult Separations of Polar Compounds |
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16300226
|
BUCHI
140000113 |
4 g | 20 Pc. |
223.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16310226
|
BUCHI
140000114 |
12 g | 18 Pc. |
357.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16320226
|
BUCHI
140000115 |
25 g | 12 Pc. |
488.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16330226
|
BUCHI
140000116 |
40 g | 12 Pc. |
635.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340226
|
BUCHI
140000117 |
80 g | 10 Pc. |
965.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350226
|
BUCHI
140000118 |
120 g | 10 Pc. |
1365.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360226
|
BUCHI
140000119 |
220 g | 6 Pc. |
1340.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370226
|
BUCHI
140000120 |
330 g | 5 Pc. |
2175.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Particules sphériques 15 μm
- Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
16 to 24 μm | |
Difficult Separations of Polar Compounds |
Silica | |
Silica | |
Any Flash System |