missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boîtes à fond plat avec bec verseur, translucides

Boîtes à fond plat avec bec verseur en verre de quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.

Marque:  Helios Italquartz 61F00125

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15888004

  • 281.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Translucide
  • Fond plat
  • Avec bec verseur.
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification

Spécification

Translucide, avec bec verseur
160 cc
Rond
Bec verseur
130 mm
Plat
Quartz
Capsule d’évaporation
23 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions