Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- Les cryoboîtes sont livrées à plat pour un empilage aisé et un espace de stockage restreint.
- Les boîtes s’intègrent dans les racks standard pour congélateurs.
- Faciles à assembler
- En PP ondulé
- Plus durables que les boîtes en carton
- Insensibles à l’humidité
- Réduisent considérablement le risque de moisissure
- Séparateurs inclus avec les boîtes
- Stockage possible jusqu’à des températures de -80°C
Spécification
Lid | |
PP ondulé | |
Boîte pour congélateur | |
Couvercle et séparateurs | |
5 x 5 | |
133 mm | |
75 mm | |
0.99 kg |
Rouge | |
Square | |
Tubes 25 × 5 ml | |
10/boîte | |
133 x 133 x 75 mm | |
133 mm | |
22.6 mm |