missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flavivirus group antigen Antibody (D1-4G2-4-15 (4G2)), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18721790 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18721790 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18721790 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252709AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Flavivirus group antigen Monoclonal antibody specifically detects Flavivirus group antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Flavivirus group antigen
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone D1-4G2-4-15 (4G2)
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Envelope Protein, Protein E
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This recombinant Flavivirus group antigen Antibody (D1-4G2-4-15 (4G2)) was prepared from Dengue Virus type 2 antigens.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.