missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flavivirus group antigen Antibody (D1-4G2-4-15 (4G2)), DyLight 594 - Chimeric, Novus Biologicals™

Code produit 18202285 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18202285 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18202285 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252666DL594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Flavivirus group antigen Monoclonal specifically detects Flavivirus group antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Flavivirus group antigen
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone D1-4G2-4-15 (4G2)
Conjugué DyLight 594
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Dengue Virus type 2 antigens.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test Recognises flavivirus group specific antigens (Dengue virus, West Nile Virus, Japanese Encephalitis, Yellow Fever Virus, Zika virus etc). It binds to the fusion loop at the extremity of domain II of protein E.
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.