Learn More
Uvex™ Fleece Jacket Basic 8950-Black
These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.
Marque:  Uvex™ 8940810
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Code produit. 17256681
  • 60.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2022
Description
  • Matériau : 100 % polyester
  • Le partenaire idéal toute l’année : Tient chaud lorsqu’elle est portée séparément à des températures fraîches ou par mauvais temps en combinaison avec d’autres vestes résistantes aux intempéries
  • Col montant et panneau à fermeture éclair avec protège-menton, fermeture éclair en plastique visible sur le devant et au centre
  • 1 poche poitrine gauche et 2 poches latérales avec fermeture éclair en plastique visible, coutures contrastantes, largeur d’ourlet réglable avec élastique, dos plus long, haute respirabilité, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Taille : S - 6XL
  • Instructions : lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, fer : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Spécification
Moyenne
Noir
Non
Hommes
Fermeture éclair