Learn More
Corning™ Tubes de décharge flexibles
Tubes de décharge flexibles Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
Marque: Corning™ 6877
Informations supplémentaires : Poids : 2.10000kg
Description
- Bobinés
- Comprennent un manchon de protection
Spécification
Tube de décharge flexible | |
FEP, Polypropylène | |
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants | |
Manchon protecteur | |
4 mm |
Bobinés | |
2,5 à 10 ml | |
Distributeur adaptable sur flacons de 2,5 à 10 ml | |
6 mm |