Learn More
Corning™ Tubes de décharge flexibles
Tubes de décharge flexibles Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
13.96€ - 25.60€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge flexible |
---|---|
Description | Bobinés |
Matériau | FEP, Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |
Comprend | Manchon protecteur |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16862120
|
Corning™
6877 |
2,5 à 10 ml |
13.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872120
|
Corning™
6878 |
25 à 100 ml |
25.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bobinés
- Comprennent un manchon de protection
Spécification
Tube de décharge flexible | |
FEP, Polypropylène | |
Manchon protecteur |
Bobinés | |
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |