Learn More
Étalons de viscosité à coupe consistométrique
Click to view available options
Viscosité:
1044 mPa.s (20°C)
135.9 mPa.s (20°C)
17.78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281.4 mPa.s (20°C)
37.22 mPa.s (20°C)
557.7 mPa.s (20°C)
72.9 mPa.s (20°C)
8.945 mPa.s (20°C)
500 mL
500 mL
Ces étalons sont spécialement conçus pour une utilisation dans les coupes consistométriques DIN, Ford, ISO, Shell et Zahn. Certifiés à 20°C et 25°C, chaque valeur est testée selon la norme ASTM D2162 pour la mesure de viscosité et la norme ASTM D1480 pour la mesure de densité, certifiés selon les normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Fabriqués conformément à la norme ASTM D2162, la méthode principale de viscosité
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM & IP
  • Traçabilité totale conforme aux normes nationales
  • Durée de conservation de 2 ans
Viscosité 37.22 mPa.s (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flow Cup Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO guide 34 certified, viscosity 37.22 mPa.s (20
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil
Valeurs nominales citées