Learn More
Étalons de viscosité à coupe consistométrique
Ces étalons sont spécialement conçus pour une utilisation dans les coupes consistométriques DIN, Ford, ISO, Shell et Zahn. Certifiés à 20°C et 25°C, chaque valeur est testée selon la norme ASTM D2162 pour la mesure de viscosité et la norme ASTM D1480 pour la mesure de densité, certifiés selon les normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034.
Marque:  Paragon Scientific C10
Informations supplémentaires : CAS : 64742-47-8 Poids : 0.90000kg
Code produit. 15929959
  • 75.20€ / 500mL
Expédition estimée: 21-06-2022
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Fabriqués conformément à la norme ASTM D2162, la méthode principale de viscosité
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM & IP
  • Traçabilité totale conforme aux normes nationales
  • Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Spécification
17.78 mPa.s (20 °C)
500mL
Manufactured in accordance with ASTM D2162
Promotions
Valeurs nominales citées