Learn More
JULABO™ Débitmètre CORIOLIS 1
Plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +150° C. Ce débitmètre peut être utilisé avec les fluides Thermal HL30, HL60, HL90 JULABO™, les mélanges eau-glycol, Fluorinert™, adapté aux modèles PRESTO™.
Marque: JULABO™ 8980735
Description
- Technologie de mesure : Coriolis
- Liquides appropriés : Thermal HL30, HL60, HL80, eau-glycol, Fluorinert™
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +150°C
- Précision : 1,10 à 0,10 %
- Débit : 1 à 100 L/min
- Raccords de liquides : M30x1,5 mâle
- Diamètre de la tubulure : DN15
- Signal de sortie : 4 à 20 mA
- Alimentation secteur : 100-230 V/50-60 Hz
- Bloc d’alimentation et câble de signal analogique de 2,5 m pour la connexion à PRESTO™ inclus
- Monté dans un châssis (hauteur approximative de 500 mm)
Spécification
Débitmètres | |
M30x1,5 mâle | |
Modèles Julabo™ PRESTO™ | |
100-230 V/50-60 Hz | |
DN 15 |
1,10 à 0,10 % | |
100 LPM | |
CORIOLIS 1 DN15 | |
-40°C à 150°C | |
16,8 kg |