Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit de pompe
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
376.66€ - 720.10€
Code produit | Marque | Type de tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17870687
|
Thermo Scientific™
SH31111.01 |
3,22 mm (1/8 po) de dia. int. x 6,35 mm (1/4 po) de dia. ext. ; 0,25 m (10 po) C-Flex 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po) ; C-Flex 374 ; Luer |
376.66€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17830637
|
Thermo Scientific™
SH31112.01 |
9,52 mm (3/8 po) de dia. int. x 15,88 mm (5/8 po) de dia. ext. ; 0,25 m (10 po) C-Flex de 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po) ; C-Flex 374 ; MPC |
445.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17840637
|
Thermo Scientific™
SH31113.01 |
12,7 mm (1/2 po) de dia. int. x 19,05 mm (3/4 po) de dia. ext. ; 0,25 m (10 po) C-Flex de 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po) ; C-Flex 374 ; MPX |
720.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17850637
|
Thermo Scientific™
SH31115.01 |
6,35mm (1/4 po) de dia. int. x 11,11mm (7/16 po) de dia. ext. ; 0,25 m (10 po) C-Flex de 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po) ; C-Flex 374 ; MPC |
410.74€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17860687
|
Thermo Scientific™
SH31114.01 |
6,35mm (1/4 po) de dia. int. x 9,52mm (3/8 po) de dia. ext. ; 0,25 m (10 po) C-Flex de 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po) ; C-Flex 374 ; MPC |
392.91€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé.- Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
- Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
- Fabriqué conformément aux normes BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
- Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
Spécification
Kit de pompe |