Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marque: Merck FSLW00010
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe liée à un support en polyéthylène haute densité pour améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre pour des applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une compatibilité chimique étendue, avec des débits et une cohérence élevés. (Veuillez noter que les références catalogue contenant in.FHUP in. sont non laminées ou produites sans support.)Applications : Membrane Fluoropore™ : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UVSpécification
20 L/min x cm² | |
≥ 1,0 bar, air avec méthanol | |
Filtre à tamis | |
85% | |
286 mL/min x cm2 | |
20 L/min/cm2 | |
unie | |
Membranes filtrantes | |
3 m |
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de solvants ; clarification de solutions d’alcool ; spectroscopie UV. | |
1Pack | |
150 µm | |
Hydrophobe | |
3 m |