Learn More
FMN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | FMN1 |
|---|---|
| Concentration | 0.29 mg/mL |
| Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16804515
|
Proteintech
25982-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16894505
|
Proteintech
25982-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Plays a role in the formation of adherens junction and the polymerization of linear actin cables.Spécification
| FMN1 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q68DA7 | |
| 342184 | |
| FMN1 Fusion Protein Ag23059 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FMN1 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FMN, FMN1, FMN1 Ens, formin 1, LD | |
| FMN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |